1-Pentyne ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₈ Punto di ebollizione: 40°C Punto di fusione: –90 °C Densità: 0,6901 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -34°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00009469 CAS Number: 627-19-0 EINECS: 210-987-1 UN: 3295 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |