Stampa…
1-Octyne ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0050-25ML O0050-250ML O0050-100ML
TCIAO0050-25MLEA 57 EUR
TCIAO0050-25ML TCIAO0050-250ML TCIAO0050-100ML
1-Octyne ≥95.0% (by GC)
1-Octyne
Formula: C₈H₁₄
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 0,7461 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009546
CAS Number: 629-05-0
EINECS: 211-069-3
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f5b5da4cf04b4b2ba1bd3400a6b0a09d1dc9c9f&vid=93852408db0543ecce5c5bee9e71f1899144b509&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %