Stampa…
trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0312-1ML M0312-5ML
TCIAM0312-1MLEA 38 EUR
TCIAM0312-1ML TCIAM0312-5ML
trans-3-Methyl-2-pentene ≥99.0% (by GC)
trans-3-Methyl-2-pentene
Formula: C₆H₁₂
Punto di ebollizione: 70°C
Punto di fusione: –138,5 °C
Densità: 0,693 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: -7°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009334
CAS Number: 616-12-6
EINECS: 210-465-3
UN: 2288
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3e66a8d27f51c226d57db893a3156cab75d74e7&vid=d76a201e68956965a74f1e6aaf1cebd019431ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %