3,3-Dimethyl-1-butene ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 41°C Punto di fusione: –115 °C Densità: 0,6683 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –28°C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00008853 CAS Number: 558-37-2 EINECS: 209-195-9 UN: 3295 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |