2-Methyl-2-pentene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
M0541-25ML
M0541-5ML
TCIAM0541-25MLEA
435
EUR
TCIAM0541-25ML
TCIAM0541-5ML
2-Methyl-2-pentene ≥95.0% (by GC)
2-Methyl-2-pentene
Formula:
C₆H₁₂ Punto di ebollizione: 67°C Punto di fusione: –135 °C Densità: 0,6904 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -23°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009382 CAS Number: 625-27-4 EINECS: 210-883-6 UN: 2288 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |