Stampa…
2-Methyl-1-hexene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
M0525-1G M0525-5G
TCIAM0525-1GEA 34 EUR
TCIAM0525-1G TCIAM0525-5G
2-Methyl-1-hexene ≥97.0% (by GC)
2-Methyl-1-hexene
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Punto di fusione: –103 °C
Densità: 0,697 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -6°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009486
CAS Number: 6094-02-6
EINECS: 228-041-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11e006b7334971efe93c64fffa5b33e01229986f&vid=0a1e30a0d3af6b5518fd40f4bf3ab345f2c56537&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %