Stampa…
2-Methyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
M0174-25ML M0174-100ML
TCIAM0174-25MLEA 120 EUR
TCIAM0174-25ML TCIAM0174-100ML
2-Methyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
2-Methyl-1-butene
Formula: C₅H₁₀
Punto di ebollizione: 31°C
Punto di fusione: –137,5 °C
Densità: 0,6496 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009333
CAS Number: 563-46-2
EINECS: 209-250-7
UN: 2459
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&vid=7125e00635e8c68eb456bdf97cc5dba05e351c7f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %