Stampa…
2,4,4-Trimetil-1-pentene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
T0665-100ML T0665-25ML
TCIAT0665-100MLEA 134 EUR
TCIAT0665-100ML TCIAT0665-25ML
2,4,4-Trimetil-1-pentene ≥98.0% (by GC)
2,4,4-Trimetil-1-pentene
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 100°C
Punto di fusione: –93°C
Densità: 0,71509 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –7°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008855
CAS Number: 107-39-1
EINECS: 203-486-4
UN: 2050
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b9ac1a089741a984cd5ff67f2a9f156dd8b5838&vid=d298991b6b69bf579db749230695adda2a470836&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %