Stampa…
2,3-Dimethyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
D1139-25ML D1139-500ML
TCIAD1139-25MLEA 43 EUR
TCIAD1139-25ML TCIAD1139-500ML
2,3-Dimethyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
2,3-Dimethyl-1-butene
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 55°C
Punto di fusione: –157 °C
Densità: 0,6778 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -18°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008923
CAS Number: 563-78-0
EINECS: 209-262-2
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4670a31ab1ba05e0d18ca9b4857e91fb851c9ca8&vid=98bf6a59e10b6b4a077e2eeae349dfb16641cdfc&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %