Stampa…
2,3,3-Trimethyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T0671-1ML T0671-5ML
TCIAT0671-1MLEA 21 EUR
TCIAT0671-1ML TCIAT0671-5ML
2,3,3-Trimethyl-1-butene ≥98.0% (by GC)
2,3,3-Trimethyl-1-butene
Formula: C₇H₁₄
Peso molecolare: 98,19 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Punto di fusione: –109,9 °C
Densità: 0,705 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -17°C
MDL Number: MFCD00008850
CAS Number: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4820d4b82767c4b7b61c6c99034cc9a383f1b7&vid=2d0ae83c690f6c0b369be283e30f090cc5758057&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %