Stampa…
3-Cloro-2-metilpropene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0209-25ML C0209-500ML
TCIAC0209-25MLEA 19 EUR
TCIAC0209-25ML TCIAC0209-500ML
3-Cloro-2-metilpropene ≥98.0% (by GC)
3-Cloro-2-metilpropene
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 73°C
Punto di fusione: –80 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -12°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000953
CAS Number: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a060aa83c37f19a9d81410c6b149d8a321411872&vid=9a1b69422e23dd7495b8747ab81c7e12865d4a78&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %