Stampa…
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene, 3-Chloro-2-(chloromethyl)-1-propene
C1565-25G C1565-5G
TCIAC1565-25GEA 211 EUR
TCIAC1565-25G TCIAC1565-5G
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-2-(chloromethyl)propene
Formula: C₄H₆Cl₂
Peso molecolare: 125 g/mol
Punto di ebollizione: 138°C
Punto di fusione: -14°C
Densità: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 36°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000952
CAS Number: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ab6c2421a84ac8d160e31e027f498c588c7695&vid=abf8f8752efcf2b66b99ced432de2ff06e567eec&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %