Stampa…
trans-3-Hexene ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (E)-3-Hexene, 3-Hexene
H0399-5ML H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA 62 EUR
TCIAH0399-5ML TCIAH0399-1ML
trans-3-Hexene ≥99.0% (by GC)
trans-3-Hexene
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 67°C
Punto di fusione: –115,4 °C
Densità: 0,6772 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –21°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009386
CAS Number: 13269-52-8
EINECS: 236-261-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&vid=aaff639d820196490c2b134961994004abf38eb0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %