Stampa…
cis-4-Octene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: (Z)-4-Octene
O0135-5ML O0135-1ML
TCIAO0135-5MLEA 127 EUR
TCIAO0135-5ML TCIAO0135-1ML
cis-4-Octene ≥95.0% (by GC)
cis-4-Octene
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 122°C
Punto di fusione: –118,7 °C
Densità: 0,7212 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 17°C
MDL Number: MFCD00067484
CAS Number: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&vid=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %