Stampa…
cis-2-Heptene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0411-1ML H0411-10ML
TCIAH0411-1MLEA 40 EUR
TCIAH0411-1ML TCIAH0411-10ML
cis-2-Heptene ≥95.0% (by GC)
cis-2-Heptene
Formula: C₇H₁₄
Punto di ebollizione: 99°C
Punto di fusione: –110 °C
Densità: 0,708 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –6°C
MDL Number: MFCD00063976
CAS Number: 6443-92-1
EINECS: 229-242-7
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db6d95c8cc0a271dfd75c658de93ba04f0893098&vid=22a92bd9ae2e53229e02d516015a74acbddbfe1b&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %