Stampa…
1-Undecene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
U0052-25ML U0052-100ML
TCIAU0052-25MLEA 90 EUR
TCIAU0052-25ML TCIAU0052-100ML
1-Undecene ≥98.0% (by GC)
1-Undecene
Formula: C₁₁H₂₂
Punto di ebollizione: 190°C
Punto di fusione: –48,9 °C
Densità: 0,7552 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 63°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008956
CAS Number: 821-95-4
EINECS: 212-483-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2714a18cb43a0cec435f10dbd0b791c7bebf25d4&vid=a79c8f86b1a6d935ffafa7f1ec072832a0a3b64d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %