Stampa…
1-Octene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
O0041-25ML O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA 17 EUR
TCIAO0041-25ML TCIAO0041-500ML
1-Octene ≥97.0% (by GC)
1-Octene
Formula: C₈H₁₆
Punto di ebollizione: 121 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –102 °C
Densità: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 10°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009548
CAS Number: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4d9d0da0fd320478a385772866e6267cc44f6d&vid=c1856fac6231093fe52d2f067bfb324ba8fd5559&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %