Stampa…
1-Esene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0121-25ML H0121-500ML
TCIAH0121-25MLEA 16 EUR
TCIAH0121-25ML TCIAH0121-500ML
1-Esene ≥97.0% (by GC)
1-Esene
Formula: C₆H₁₂
Peso molecolare: 84,16 g/mol
Punto di ebollizione: 64°C
Punto di fusione: -140°C
Densità: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -31°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009505
CAS Number: 592-41-6
EINECS: 209-753-1
UN: 2370
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5089733fc44ecc2421cd24c916ba9a9beaf75936&vid=357210d7fbd5035e487da9feafd3dd81c7a9b0f0&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %