Stampa…
1-Hexadecene ≥90.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
H0323-25ML H0323-500ML
TCIAH0323-25MLEA 17 EUR
TCIAH0323-25ML TCIAH0323-500ML
1-Hexadecene ≥90.0% (by GC)
1-Hexadecene
Formula: C₁₆H₃₂
Peso molecolare: 224,43 g/mol
Punto di ebollizione: 285°C
Punto di fusione: 4 °C
Densità: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 132°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008991
CAS Number: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8a1edf454f4a0585b064a55461298874700b5&vid=73428fc66c263fb82bb205902723f441484b97ca&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %