Stampa…

1-Dodecene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: Dodec-1-ene

D0974-25ML D0974-500ML
TCIAD0974-25MLEA 16 EUR
TCIAD0974-25ML TCIAD0974-500ML
1-Dodecene ≥95.0% (by GC)
1-Dodecene
Formula: C₁₂H₂₄
Peso molecolare: 168,32 g/mol
Punto di ebollizione: 213°C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 76°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008961
CAS Number: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23696b80fb70918d96eda909f3c7ba0422012b05&vid=40edcd1a7d449ad5e51e2a4af1709e9d0d00432e&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR