Stampa…
1-Decene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D0028-25ML D0028-500ML
TCIAD0028-25MLEA 16 EUR
TCIAD0028-25ML TCIAD0028-500ML
1-Decene ≥95.0% (by GC)
1-Decene
Formula: C₁₀H₂₀
Punto di ebollizione: 171°C
Punto di fusione: –66°C
Densità: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 46°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009577
CAS Number: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425d00a322d757b3ef26accd1d9004e665cf65c2&vid=bebe597ede3c33f65c850cd34077a6112d8c9ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %