Stampa…
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1H,1H,2H-Nonafluorohex-1-ene
N0601-25G N0601-5G
TCIAN0601-25GEA 85 EUR
TCIAN0601-25G TCIAN0601-5G
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene ≥98.0% (by GC)
1H,1H,2H-Perfluoro-1-hexene
Formula: C₆H₃F₉
Peso molecolare: 246,08 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Densità: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –17°C
MDL Number: MFCD00042338
CAS Number: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661b242bd50fdc0394aa50c89e82e4a2e70a986c&vid=57bc0b8430359b1e51a7e4c30cdd41b405a27824&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %