Stampa…
3-Cloropropene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
C0274-25ML C0274-500ML
TCIAC0274-25MLEA 17 EUR
TCIAC0274-25ML TCIAC0274-500ML
3-Cloropropene ≥98.0% (by GC)
3-Cloropropene
Formula: C₃H₅Cl
Peso molecolare: 76,53 g/mol
Punto di ebollizione: 45°C
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –29°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000984
CAS Number: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3,I
Merck Index: 14,00289
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73672d95b45705e024d8d6493d934eb40a58e77a&vid=ed1caaa59e619568f2721e79c7f33bd45b72ca7e&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %