Stampa…
3-Chloro-1-butene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
C0581-100G C0581-25G
TCIAC0581-100GEA 1094 EUR
TCIAC0581-100G TCIAC0581-25G
3-Chloro-1-butene ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-1-butene
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 64°C
Punto di fusione: –50 °C
Densità: 0,8978 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -27°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000869
CAS Number: 563-52-0
EINECS: 209-252-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed18659dd1db720c8e8163873bf563fdab34e33&vid=98d00e277b95fdb91509e6cd13d0dfc1c72d4238&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %