Stampa…

Allyl acetate ≥97.0% (by GC)

Fornitore: TCI
Pericolo

Synonyms: Acetic acid allyl ester

A0020-25ML A0020-500ML
TCIAA0020-25MLEA 21 EUR
TCIAA0020-25ML TCIAA0020-500ML
Allyl acetate ≥97.0% (by GC)
Allyl acetate
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 104°C
Punto di fusione: –96 °C
Densità: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 15°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008721
CAS Number: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3,II
Merck Index: 14,00285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59fa4b542668a791605d720f3258fffb9274ea5e&vid=676136eb8c35625a4ecd98f4bbde0372fe2a3c9c&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR