Stampa…
trans-2-Pentenal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
P1790-25G P1790-5G
TCIAP1790-25GEA 79 EUR
TCIAP1790-25G TCIAP1790-5G
trans-2-Pentenal ≥95.0% (by GC)
trans-2-Pentenal
Formula: C₅H₈O
Punto di ebollizione: 81°C
Densità: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 22°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009615
CAS Number: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c4bc5cc8be66fe47da15ab441e82b923aa9d63&vid=369e9d129fb1830b63218f508aef89e72d6b3310&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %