Stampa…
trans-2-Octenal ≥96.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (E)-2-Octenal
O0176-10ML O0176-25ML
TCIAO0176-10MLEA 50 EUR
TCIAO0176-10ML TCIAO0176-25ML
trans-2-Octenal ≥96.0% (by GC)
trans-2-Octenal
Formula: C₈H₁₄O
Peso molecolare: 126,2 g/mol
Punto di ebollizione: 78°C
Flash Pt: 65°C
MDL Number: MFCD00007011
CAS Number: 2548-87-0
EINECS: 219-833-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af5bc6e4bfe98fca258cf52324444a4bbcb736b4&vid=ec80fd89d0a06ae3f29c22e39252df6640cee67c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %