Stampa…
trans-2-Nonenal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
N0483-25ML N0483-5ML
TCIAN0483-25MLEA 94 EUR
TCIAN0483-25ML TCIAN0483-5ML
trans-2-Nonenal ≥95.0% (by GC)
trans-2-Nonenal
Formula: C₉H₁₆O
Punto di ebollizione: 108°C
Densità: 0,8505 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 84°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007012
CAS Number: 18829-56-6
EINECS: 242-609-6
Merck Index: 14,06676
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbcc561830ca71b87124c613dc0cc537e5149c0c&vid=42942869a615b7d36218851684111f81fcdaf641&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %