Stampa…
trans-2-Hexenal ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
H0345-25ML H0345-500ML H0345-100ML
TCIAH0345-25MLEA 17 EUR
TCIAH0345-25ML TCIAH0345-500ML TCIAH0345-100ML
trans-2-Hexenal ≥97.0% (by GC)
trans-2-Hexenal
Formula: C₆H₁₀O
Punto di ebollizione: 146°C
Densità: 0,846 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 43°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007008
CAS Number: 6728-26-3
EINECS: 229-778-1
UN: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71678219c2ca5a9177b78b5eac4d85ab62200edb&vid=71bf61ca4ec808310e7876b2e646d2bd4942e102&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %