Stampa…
trans-2-Heptenal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: (E)-Hept-2-enal, (E)-2-Heptenal
H0579-25ML H0579-5ML
TCIAH0579-25MLEA 123 EUR
TCIAH0579-25ML TCIAH0579-5ML
trans-2-Heptenal ≥95.0% (by GC)
trans-2-Heptenal
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Punto di ebollizione: 91°C
Densità: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 54°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007010
CAS Number: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
UN: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134f0d7f3709e1cf1dc6c342ea793d630d5c0a78&vid=4863443a9f7e0592ecc66baa58a900c772499698&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %