Stampa…
trans-2-Decenal ≥93.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: trans-2-Decenal, (E)-2-Decenal, (E)-Dec-2-enal
D1642-25ML D1642-5ML
TCIAD1642-25MLEA 106 EUR
TCIAD1642-25ML TCIAD1642-5ML
trans-2-Decenal ≥93.0% (by GC)
trans-2-Decenal
Formula: C₁₀H₁₈O
Peso molecolare: 154,25 g/mol
Punto di ebollizione: 80°C
Flash Pt: 108°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00014679
CAS Number: 3913-81-3
EINECS: 223-474-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71a1672a5a1eef8c029b09d4c81fd7da3026740a&vid=c2756997c0c519b6391c06190132f727b0656cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %