Stampa…
cis-11-Hexadecenal ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
Synonyms: (Z)-Hexadec-11-enal, cis-11-Hexadecenyl aldehyde, cis-11-Hexadecenal
H0679-1G H0679-10G
TCIAH0679-1GEA 39 EUR
TCIAH0679-1G TCIAH0679-10G
cis-11-Hexadecenal ≥95.0% (by GC)
cis-11-Hexadecenal
Formula: C₁₆H₃₀O
Peso molecolare: 238,41 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Flash Pt: 61°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00010124
CAS Number: 53939-28-9
EINECS: 258-876-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c08cbadb51986aaf1e03397c04516f6ba378d0c&vid=d892e99e1c937d8278523ad9cfabf9beb8dbcc6d&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %