Stampa…

trans-1,4-Dibromo-2-butene ≥98.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo

Synonyms: (E)-1,4-Dibromobut-2-ene, (E)-1,4-Dibromo-2-butene

D2944-25G D2944-250G
TCIAD2944-25GEA 72 EUR
TCIAD2944-25G TCIAD2944-250G
trans-1,4-Dibromo-2-butene ≥98.0% (by GC)
trans-1,4-Dibromo-2-butene
Formula: C₄H₆Br₂
Peso molecolare: 213,9 g/mol
Punto di ebollizione: 76°C
Punto di fusione: 50…53 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000249
CAS Number: 821-06-7
EINECS: 212-472-7
UN: 2923
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4e76fdf29a82a8a97148a15d94ffca2d0db937d&vid=d1e042df6760fc801521d29184bb71e623d2b9f5&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 50.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR