Stampa…
8-Bromo-1-octene ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione
B3257-25G B3257-5G
TCIAB3257-25GEA 305 EUR
TCIAB3257-25G TCIAB3257-5G
8-Bromo-1-octene ≥98.0% (by GC)
8-Bromo-1-octene
Formula: C₈H₁₅Br
Peso molecolare: 191,11 g/mol
Punto di ebollizione: 92°C
Flash Pt: 78°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000275
CAS Number: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01ca4cd07091f7c904cccdb19e4298ab7744afed&vid=1b414afba65a5cbe0beeed1bfb05c68d27a98729&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %