Stampa…

6-Bromo-1-hexene ≥95.0% (by GC)

Fornitore: TCI EUROPE
Attenzione

B2106-25G B2106-5G
TCIAB2106-25GEA 324 EUR
TCIAB2106-25G TCIAB2106-5G
6-Bromo-1-hexene ≥95.0% (by GC)
6-Bromo-1-hexene
Formula: C₆H₁₁Br
Peso molecolare: 163,06 g/mol
Punto di ebollizione: 147°C
Densità: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 54°C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00000269
CAS Number: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=567571b45e7f1e985bd23271c072cc05846765a2&vid=25be698b8d525967f2d4103d5ab351f91bada2f1&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Risultati del test di specificazione

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR