Stampa…
5-Bromo-1-pentene ≥95.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
B1474-25G B1474-5G
TCIAB1474-25GEA 96 EUR
TCIAB1474-25G TCIAB1474-5G
5-Bromo-1-pentene ≥95.0% (by GC)
5-Bromo-1-pentene
Formula: C₅H₉Br
Peso molecolare: 149.03 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
Flash Pt: 30°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000264
CAS Number: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=387f22e2651c1d0e0973e2082877168805a84cf7&vid=d480d4dced4390896b9cf0db2a1c46555b39a82f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %