Stampa…
4-Bromo-1-butene ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
B0920-10G B0920-25G B0920-250G
TCIAB0920-10GEA 48 EUR
TCIAB0920-10G TCIAB0920-25G TCIAB0920-250G
4-Bromo-1-butene ≥97.0% (by GC)
4-Bromo-1-butene
Formula: C₄H₇Br
Peso molecolare: 135 g/mol
Punto di ebollizione: 98 °C (1013 hPa)
Densità: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 9 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000258
CAS Number: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ae31e7d1df08bb6fb2b1a31b35af04a0112ac51&vid=a21086da25a466913dca81e50703ad7fd2a6b7e2&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %