Stampa…
Allyl bromide ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 3-Bromopropene, 3-Propenyl bromide
B0643-25G B0643-500G
TCIAB0643-25GEA 18 EUR
TCIAB0643-25G TCIAB0643-500G
Allyl bromide ≥98.0% (by GC)
Allyl bromide
Formula: C₃H₅Br
Peso molecolare: 120.98 g/mol
Punto di ebollizione: 71°C
Punto di fusione: -119
Flash Pt: 12°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000244
CAS Number: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3 I
Merck Index: 14,00288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbe685751be75edddaed23d7509bd330755af6b&vid=58bdbdff67de16990d02722c245ffb72ba04bd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %