Stampa…
Methyl phenylacetate ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Synonyms: Phenylacetic acid methyll ester
P0125-25ML P0125-500ML
TCIAP0125-25MLEA 17 EUR
TCIAP0125-25ML TCIAP0125-500ML
Methyl phenylacetate ≥99.0% (by GC)
Methyl phenylacetate
Formula: C₉H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 215°C
Punto di fusione: 49…50 °C
Densità: 1,067 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 89°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008453
CAS Number: 101-41-7
EINECS: 202-940-9
Merck Index: 14,07268
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b5b4125c7192140962c1d39d4ad8af1b0b57916&vid=7393db71febb6d9cb611de384d2e6105f2e4c533&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %