Stampa…
Benzile acetato ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 16 EUR
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
Benzile acetato ≥99.0% (by GC)
Benzile acetato
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 214°C
Punto di fusione: –51 °C
Densità: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008712
CAS Number: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %