3-Metileptano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₁₈ Punto di ebollizione: 119°C Punto di fusione: -121°C Densità: 0,7 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 7°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00027244 CAS Number: 589-81-1 EINECS: 209-660-6 UN: 1262 ADR: 3,II |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...