Stampa…
iso-Esano 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: 1,1-Dimethylbutane, Isohexane
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 16 EUR
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
iso-Esano 98,0 GC_ASSAY_METHOD
iso-Esano
Formula: C₆H₁₄
Peso molecolare: 86.18 g/mol
Punto di ebollizione: 60°C
Punto di fusione: -154
Flash Pt: –20°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009406
CAS Number: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %