Stampa…
2-Metilbutano ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
Synonyms: iso-Pentane
M0167-25ML M0167-500ML
TCIAM0167-25MLEA 18 EUR
TCIAM0167-25ML TCIAM0167-500ML
2-Metilbutano ≥97.0% (by GC)
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Punto di ebollizione: 31°C
Punto di fusione: –160 °C
Densità: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –57°C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00009338
CAS Number: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffa9dacd078716b6de2e96d98f8b77f716b3e104&vid=8c0df4468ce362cac37edbcdb3ac3ae0f3972b03&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %