Stampa…
Squalano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Attenzione
H0096-25ML H0096-500ML H0096-100ML
TCIAH0096-25MLEA 17 EUR
TCIAH0096-25ML TCIAH0096-500ML TCIAH0096-100ML
Squalano ≥98.0% (by GC)
Squalano
Formula: C₃₀H₆₂
Punto di ebollizione: 470 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 0,758 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 217°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008953
CAS Number: 111-01-3
EINECS: 203-825-6
Merck Index: 14,08767
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc585732f3219059f5d58ada0ee2af21c5e45a33&vid=41e786f4424032b897537ac51ee5d7d35408f6bf&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %