Stampa…
2,2-Dimethylpentane ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
Pericolo
D1673-1ML D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA 30 EUR
TCIAD1673-1ML TCIAD1673-5ML
2,2-Dimethylpentane ≥99.0% (by GC)
2,2-Dimethylpentane
Formula: C₇H₁₆
Punto di ebollizione: 79°C
Punto di fusione: –123,7 °C
Densità: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009404
CAS Number: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&vid=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %