2,2,4-Trimetil pentano ≥99.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
Formula:
(CH₃)₂CHCH₂C(CH₃)₃ Punto di ebollizione: 99°C Punto di fusione: –107 °C Densità: 0,692 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -9°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008943 CAS Number: 540-84-1 EINECS: 208-759-1 UN: 1262 ADR: 3,II Merck Index: 14,05193 |
|
Risultati del test di specificazione
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...