Stampa…
2,2,4-Trimetil hexano ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
T0774-1ML T0774-5ML
TCIAT0774-1MLEA 49 EUR
TCIAT0774-1ML TCIAT0774-5ML
2,2,4-Trimetil hexano ≥98.0% (by GC)
2,2,4-Trimetil hexano
Formula: C₉H₂₀
Peso molecolare: 128,26 g/mol
Punto di ebollizione: 126°C
Punto di fusione: –120 °C
Densità: 0,711 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 13°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039928
CAS Number: 16747-26-5
EINECS: 240-807-7
UN: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f2b496d9b00fedeca3318c912df20de5f2ff970&vid=7b8989fa5b18d0f5e1ba29a56724cc505c782d6c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %