Stampa…
Isopentylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-3-methylbutane, Isopentyl amine, Isoamylamine, 3-Methylbutylamine, Leucamine
I0082-25ML I0082-500ML I0082-100ML
TCIAI0082-25MLEA 18 EUR
TCIAI0082-25ML TCIAI0082-500ML TCIAI0082-100ML
Isopentylamine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isopentylamine
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 97°C
Punto di fusione: –68 °C
Densità: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: -1°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008203
CAS Number: 107-85-7
EINECS: 203-526-0
UN: 1106
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65a9477bf00f499ebc6d894aee427dcd49e04f98&vid=faae898fa059b780c09c81af8dcb70db4d0fee2a&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %