Stampa…
Isobutilammina ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
I0095-25ML I0095-500ML
TCIAI0095-25MLEA 16 EUR
TCIAI0095-25ML TCIAI0095-500ML
Isobutilammina ≥98.0% (by GC)
Isobutilammina
Formula: C₄H₁₁N
Peso molecolare: 73,14 g/mol
Punto di ebollizione: 66°C
Punto di fusione: –83°C
Densità: 0,7344 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –9°C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008146
CAS Number: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3,II
Merck Index: 14,05132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=835a2aebf74a1bb83559763b9636feb97a9f0277&vid=015eb25242e3ee0ca4145939a63fd78c5d47eb12&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %