2-Chloro-2-methylbutane ≥97.0% (by GC)
Fornitore: TCI
|
Pericolo
|
C0200-25ML
C0200-500ML
C0200-100ML
TCIAC0200-25MLEA
40
EUR
TCIAC0200-25ML
TCIAC0200-500ML
TCIAC0200-100ML
2-Chloro-2-methylbutane ≥97.0% (by GC)
2-Chloro-2-methylbutane
Formula:
C₅H₁₁Cl Punto di ebollizione: 86°C Punto di fusione: –73 °C Densità: 0,8591 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: -9°C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000818 CAS Number: 594-36-5 EINECS: 209-836-2 UN: 1107 ADR: 3,II |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific gravity (20/20) | 0.8610 to 0.8680 |
Refractive index n20/D | 1.4040 to 1.4060 |